Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde
Artikelnummer. 10212401
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
E DIN Waterproof
Fast 1,2 m BNC Kabel
Længde (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10212401 Fast 1,2 m BNC Kabel 1 m Hver
11925487 BNC (Vandtæt) 1,5 m Hver
10590533 BNC (Vandtæt) 1,5 m Hver
11792817 BNC (Vandtæt) 6 m Hver
10204728 BNC (Vandtæt) 3 m Hver
11712827 E DIN Waterproof 1 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10212401 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9107BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1745.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.14 DKK
    8% Slukket
På lager
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatiske temperaturkompensationselektroder er vedligeholdelsesvenlige, gelfyldte og leveres med indbygget ATC. De er konstrueret med en epoxykrop for robusthed og er bedst egnet til generelle prøver eller til uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er nødvendig.
Orion™ Single Junction Elektroder giver en pålidelig mulighed for rutinemæssig pH-måling. Disse sølvkloridelektroder fås i forskellige stilarter og giver nøjagtige målinger af typiske prøver.
Påkrævede opløsninger
Elektrodeopbevaringsløsning
  • 910001 pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
  • 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
  • 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
  • 910199 Standard All-in-One pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, hver 475 ml, pH-elektrodeopbevaringsløsning på 475 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Garantiperiode
  • 6 måneder fra købsdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH/ATC Triode
Til brug med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde har en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug.
Til brug med (udstyr) Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH/ATC-sonde, BNC-stik
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Knudepunkt Væge
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Referencetype Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Længde (metrisk) kabel 1 m