Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde
Artikelnummer. 10204728
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
E DIN Waterproof
Fast 1,2 m BNC Kabel
Længde (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10204728 BNC (Vandtæt) 3 m Hver
10212401 Fast 1,2 m BNC Kabel 1 m Hver
10590533 BNC (Vandtæt) 1,5 m Hver
11925487 BNC (Vandtæt) 1,5 m Hver
11792817 BNC (Vandtæt) 6 m Hver
11712827 E DIN Waterproof 1 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10204728 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9107WMMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1932.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.61 DKK
    6% Slukket
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatiske temperaturkompensationselektroder er vedligeholdelsesvenlige, gelfyldte og leveres med indbygget ATC. De er konstrueret med en epoxykrop for robusthed og er bedst egnet til generelle prøver eller til uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er nødvendig.
Funktioner:
  • Materiale: epoxy krop for robusthed
  • pH-område: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 90 °C
  • Typereference: Ag/AgCl
  • Kryds: Væge
  • Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Anbefales til brug med:
9107BN& 9107WP = ATC for Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720,&
920 9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC for Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star,& Versa
Stjernedimensioner:
110 x 12 mm, hættediameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH/ATC Triode
Til brug med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde har en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug.
Til brug med (udstyr) Dobbelt stjerne, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Stjerne
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH/ATC sonde, BNC vandtæt stik
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Knudepunkt Væge
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Referencetype Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Længde (metrisk) kabel 3 m