Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction tyndstammet glaskroppe kombination pH-elektrode
Artikelnummer. p-4529920 Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10379830
Brand: Thermo Scientific™ 9103BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Top-performance, semi-mikro pH-elektroder til at måle prøver så små som 0,2 ml
Thermo Scientific™ Orion™ Sølvklorid semi-mikroelektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af generelle prøver i reagensglas og små beholdere.
Inkluderer:
  • 60 ml flaske Orion fyldeopløsning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med vandtæt stik
Konnektortyper
Vandtæt BNC
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, glashus, BNC vandbærende stik
Type påfyldningsopløsning 4M KCl med Ag/AgCl
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Intern reference Ag/AgCl
Præcision 0.02
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Diameter (metrisk) Kap 16 mm