Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction tyndstammet glaskroppe kombination pH-elektrode
Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Sølvklorid semi-mikroelektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af generelle prøver i reagensglas og små beholdere.
Includes:
- 60ml bottle of Orion filling solution, 900011
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | With screw cap connector |
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Knudepunkt | Ceramic |
| Materiale | Glass Body |
| pH-område | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 90°C |
| Type | Combination pH Electrode |
| Type påfyldningsopløsning | 4M KCl with Ag/AgCl |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Præcision | 0.02 |
| Vis mere |