Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction tyndstammet glaskroppe kombination pH-elektrode
Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Sølvklorid semi-mikroelektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af generelle prøver i reagensglas og små beholdere.
Inkluderer:
- 60 ml flaske Orion fyldeopløsning, 900011
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med vandtæt stik |
| Konnektortyper | Vandtæt BNC |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 90 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, glashus, BNC vandbærende stik |
| Type påfyldningsopløsning | 4M KCl med Ag/AgCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-meter, BNC-stik |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |