Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Produktkod. p-4529874
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Konnektortyper:
BNC vandtæt, RCA
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10421741
Brand: Thermo Scientific™ 9102BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Capture accurate measurements of a variety of samples types, including solvents, with Orion™ glass body pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Inkluderer:
  • 60 ml flaske Orion fyldeopløsning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Med vandtæt BNC stik
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, glashus, BNC vandbærende stik
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Intern reference Ag/AgCl
Hældning 92 til 102 %
Opbevaringskrav Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 910001. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld referencekammeret og dæk påfyldningshullet sikkert. Dæk sensorpæren og referenceforbindelsen med beskyttelseshætten, hylsteret eller opbevaringsflasken indeholdende et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.