Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Artikelnummer. 10421741
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10421741 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10421741 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9102BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.00 DKK
    1798.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.91 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Capture accurate measurements of a variety of samples types, including solvents, with Orion™ glass body pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Inkluderer:
  • 60 ml flaske Orion fyldeopløsning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med vandtæt BNC stik
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, glashus, BNC vandbærende stik
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Intern reference Ag/AgCl
Hældning 92 til 102 %
Opbevaringskrav Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 910001. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld referencekammeret og dæk påfyldningshullet sikkert. Dæk sensorpæren og referenceforbindelsen med beskyttelseshætten, hylsteret eller opbevaringsflasken indeholdende et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm