Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Double Junction Epoxy-referenceelektrode
Beskrivelse
Det nemme at rengøre krydset tilstopper aldrig, tryk blot på hætten og skyl krydsningsområdet, slip derefter hætten og krydset nulstilles. Selv de mest problematiske, snavsede eller tyktflydende prøver kan nemt måles uden et tilstoppet kryds.
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction-elektroder har et isoleret Ag/AgCl-referencesystem, som forhindrer sølv i at komme i kontakt med prøven. Fantastisk til måling af TRIS-buffer-, sulfid- og proteinprøver.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
900002 Indvendig kammerpåfyldningsopløsning til 900200, 5 x 60 ml
900003 Yderkammerfyldningsopløsning til 900200, 5 x 60 ml
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
900002 Dobbelt junction reference indvendig påfyldningsopløsning 60mL 1 flaske
900003 Dobbelt junction reference ydre fyldeopløsning 60mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 900200 Sure-Flow reference halvcelleelektrode |
| Konnektortyper | Pin-tip |
| Knudepunkt | Sure-Flow |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 15 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Reference halvcelleelektrode |
| Type påfyldningsopløsning | forskellige påfyldningsløsninger |
| Til brug med (udstyr) | ISE Indicating Sensor Half Cells |
| Intern reference | Ag/AgCl dobbeltforbindelse |
| Vis mere |