Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Single Junction Epoxy-referenceelektrode
Beskrivelse
Det nemme at rengøre krydset tilstopper aldrig, tryk blot på hætten og skyl krydsningsområdet, slip derefter hætten og krydset nulstilles. Selv de mest problematiske, snavsede eller tyktflydende prøver kan nemt måles uden et tilstoppet kryds.
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction-elektroder giver en pålidelig mulighed for rutinemæssig pH-måling. Disse sølvkloridelektroder er tilgængelige i en række forskellige stilarter og giver nøjagtige målinger af typiske prøver.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
900001 Equitransferent opløsning med Ag/AgCl, 5 x 60 ml
Til fortyndede prøver< 0,2 M i samlet ionstyrke og temperaturer> 10° C.
Til fortyndede prøver< 0,2 M i samlet ionstyrke og temperaturer> 10° C.
900011 4 M KCI med Ag/AgCl, 5 x 60 ml
Til koncentrerede prøver og temperaturer< 10° C.
Til koncentrerede prøver og temperaturer< 10° C.
For fuldstændige detaljer vedrørende det korrekte valg af referenceelektrodefyldningsopløsning henvises til brugervejledningen til den ionselektive elektrode eller pH-elektrode, der skal bruges.
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 900100 Sure-Flow reference halvcelleelektrode |
| Konnektortyper | BNC |
| Knudepunkt | Sure-Flow Sleeve Junction |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Reference halvcelleelektrode |
| Elektrode | Single Junction Ref Elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Orion 900001 påfyldningsopløsning |
| Til brug med (applikation) | ISE-bestemmelser |
| Vis mere |