Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Epoxy kropskombination pH-elektrode
Artikelnummer. 10029150
Konnektortyper:
BNC vandtæt, RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
Polære organiske forbindelser bør undgås.
Artikelnummer. 10029150
Brand: Thermo Scientific™ 8165BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polære organiske forbindelser bør undgås.
De Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Combination Sure-Flow pH-elektrode er en kombineret pH-elektrode med epoxylegeme til hurtig respons i vanskelige prøver og jord.
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ elektroder er bygget med en unik fritflydende væske-til-væske forbindelse, der forenkler målinger af snavsede eller tyktflydende prøver ved at hjælpe med at forhindre tilstopning, hvilket gør dem nemme at rengøre. De fås i epoxylegemer for robusthed og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Orion ROSS Sure-Flow pH-elektrode giver felt-pH-måling, hvor stabilitet og høj ydeevne ønskes (pH-jord på stedet). Med et vandtæt BNC-stik er pH-elektroden lavet af en robust epoxykrop, der er modstandsdygtig over for stærke syrer og baser.
Det unikke fritflydende kryds renser let mellem målinger; tryk ned på hætten for at lade påfyldningsopløsningen strømme gennem krydset og fjerne eventuelle forurenende stoffer, der kan forstyrre målingen. Denne tilstopningsfri funktion giver den længste levetid. Et hylster beskytter den pH-følende pære og fjernes for nem rengøring.
ROSS Fordele ved pH-elektroder:
  • Forbedrede målinger
  • Kompatibilitet med ethvert mærke af målere
  • TRIS kompatibel til brug med de fleste prøver, inklusive proteiner og sulfider
  • Kviksølv og sølv fri for at forhindre prøvekontamination
Inkluderer:
  • Aftagelig pæreskærm
  • To 60 ml flasker med fyldeopløsning (810007)
  • 1m kabel
Bemærkninger:
  • Bruges med mellemrum i nogle organiske stoffer
  • Polære organiske forbindelser bør undgås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med vandtæt stik
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA
Knudepunkt Sure-Flow
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination pH elektrode, epoxy krop, BNC vandtæt stik
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Inkluderer Aftagelig pærebeskytter, 2 x 60 ml flasker med påfyldningsopløsning
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Kap 16 mm