Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-Micro Spear Tip Glass Bodied Combination pH Electrode
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
missing translation for 'unitSize'
Hver
Descrizione
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spear Tip Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. Best suited for piercing solid/semi-solid samples and measuring small volume samples.
Funktioner
- Til pH-måling i halvfast fødevaremateriale, såsom ost, kød, frugt, brød og andre lignende prøver
- Virker i ekstreme tilfælde af prøver, der varierer fra hinanden med 50 °C eller mere
- Drift er mindre end 0,002 pH pr. dag; restandardisering minimeres
Inkluderer:
- 60 ml flaske ROSS elektrodefyldningsopløsning, 810007
Specifica
Specifica
| Oversigt | Med BNC vandtæt stik |
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationsspydspids pH-elektrode, BNC vandtæt stik |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-meter, BNC-stik |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto