Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-Micro Spear Tip Glass Bodied Combination pH Electrode
Artikelnummer. 10304721
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10304721
Brand: Thermo Scientific™ 8163BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Thermo Scientific™ Orion™ 9162BNWP pH-elektrode med lav modstand i viskøse opløsninger.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spear Tip Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. Best suited for piercing solid/semi-solid samples and measuring small volume samples.
Funktioner
  • Til pH-måling i halvfast fødevaremateriale, såsom ost, kød, frugt, brød og andre lignende prøver
  • Virker i ekstreme tilfælde af prøver, der varierer fra hinanden med 50 °C eller mere
  • Drift er mindre end 0,002 pH pr. dag; restandardisering minimeres
Inkluderer:
  • 60 ml flaske ROSS elektrodefyldningsopløsning, 810007
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med BNC vandtæt stik
Konnektortyper BNC/RCA IP67
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationsspydspids pH-elektrode, BNC vandtæt stik
Drift <0,002 pH/dag
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Inkluderer 60 ml flaske ROSS elektrodefyldningsopløsning
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Prøvestørrelse 100μ L
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Tip Type Spyd
Længde (metrisk) spids 20 mm