Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Genopfyldelig epoxy med kropskombination pH-elektrode
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i epoxylegemer for robusthed og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle. Orion ROSS Ultra-genopfyldelige elektroder leveres med to års garanti.
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Generelle formål epoxy krop kombination elektrode; 120 x 12 mm |
| Konnektortyper | Vandtæt BNC |
| Knudepunkt | Glasfiber |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Intern reference | ROSS |
| Præcision | 0.01 |
| Vis mere |