Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Genopfyldelig epoxy med kropskombination pH-elektrode
Artikelnummer. 10750055
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10750055 BNC og 6-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 10750055 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 815600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Manøvrer og mål trygt i marken eller på plantegulvet med Thermo Scientific™Orion™ ROSS™ Genopfyldelige epoxyhovedelektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i epoxylegemer for robusthed og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Orion ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, som går hånd i hånd med dette referencesystems fremragende stabilitet. Kompatibel med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm
elektrodeopbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med BNC stik
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH-kombinationselektrode
Drift <0,002 pH/dag
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F