Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Flad overflade genopfyldelig epoxy kropskombination pH-elektrode
Artikelnummer. 11732767 Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
BNC vandtæt, RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11732767
Brand: Thermo Scientific™ 8135BNUWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål flade, bløde, fugtige, halvfaste eller lille volumenprøver med pH-elektroder med flade epoxylegemer.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Flat Surface Elektroder har en unikt designet, flad sensorpære, der giver mulighed for pålidelig pH-måling på prøver som papir, tekstiler, skind, kød, ost eller i agargelplader.
Orion™ ROSS Ultra-elektroder tilbyder den bedste stabilitet og afdriftsfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, mens de stadig giver den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, der er synonymt med dette referencesystem. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
24 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ultra pH elektrode
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH-elektrode
Elektrode Flad overflade spids epoxy krop kombination elektrode; 20 x 12 mm
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
garanti 2 år
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 1 m