Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Flat Surface Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Beskrivelse
8135BN ROSS Kombinationsflad overflade pH-elektrode måler pH på bløde, fugtige overflader— både fast og halvfast— såsom agargelplader, kød, brøddej og lignende prøver. Med drift mindre end 0,002 pH pr. dag og minimeret restandardisering fungerer denne elektrode i ekstreme tilfælde af prøver, der varierer fra hinanden med 50 °C eller mere.
- Materiale: Epoxy krop
- pH-område: 0 til 14
- Temperaturområde: 0° til 100 °C
- Intern reference: ROSS
- Kryds: Glasfiber
- Dimensioner: 120x 12 mm
- pH-præcision: 0,01
- Fyldningsløsning: Orion 810007
- Hættediameter: 16 mm
- Små prøver er tilgængelige i mikroprøvefad
- Flad overfladespids
Inkluderer: En 60 ml flaske ROSS fyld Solution, 810007 og tudhætte
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med BNC stik |
| Konnektortyper | BNC/ATC |
| Knudepunkt | Glasfiber |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombination flad overflade pH-elektrode, BNC-stik |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-meter, BNC-stik |
| Vis mere |