Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode
Beskrivelse
Get results three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes with the Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode. This instrument provides stable readings to 0.01 pH in less than 30 seconds.
- Material: glass body
- pH range: 0 to 14
- Temperature range: 0° to 100°C
- Internal reference: ROSS
- Junction: ceramic
- Dimensions: 120 x 12mm
- pH precision: 0.01
- Fill solution: 810007
- Cap diameter: 16mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | With rugged bulb |
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Combination Rugged Bulb pH Electrode, screw cap connector |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-måler, med separat kabel med skruelågstik |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.