Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Tyndt stilk glaskroppet kombination pH-elektrode
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glas semi-mikroelektroder giver optimal nøjagtighed og uovertruffen respons i prøver med varierende temperaturer. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af prøver i reagensglas og små beholdere. Orion™ ROSS Ultra™ Glas semi-mikroelektroder leveres med to års garanti.
Orion™ ROSS Ultra™ Elektroder tilbyder den bedste stabilitet og afdriftsfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, mens de stadig giver den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, der er synonymt med dette referencesystem. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
24 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Semi-micro tipped glas kombination elektrode; 165 x 6 mm |
| Konnektortyper | Vandtæt BNC |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Inkluderer | 60 ml flaske Orion ROSS elektrodefyldningsopløsning |
| Intern reference | ROSS |
| Vis mere |