Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Tyndt stilk glaskroppet kombination pH-elektrode
Artikelnummer. p-4529913
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10191061
Brand: Thermo Scientific™ 8103BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Top-performance, semi-mikro pH-elektroder til at måle prøver så små som 0,2 ml.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Glas semi-mikroelektroder giver optimal nøjagtighed og uovertruffen respons i prøver med varierende temperaturer. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af prøver i reagensglas og små beholdere.
Funktioner:
  • Virker i ekstreme tilfælde af prøver, der varierer fra hinanden med 50 °C eller mere
  • Drift er mindre end 0,002 pH pr. dag, restandardisering er minimeret
  • Passer til reagensglas, måler prøver så små som 0,2 ml
  • Semi-mikro spids
  • Hættediameter: 16 mm
Inkluderer:
  • Én 60 ml flaske fyldeopløsning, Orion Cat. nr. 810007
Anbefalet til:
  • Kliniske, farmaceutiske og fødevarelaboratorier, hvor prøvestørrelsen er en begrænsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Semi mikro spids
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination semi-mikro pH-elektrode, BNC-stik
Drift <0,002 pH/dag
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Opbevaringskrav For at sikre en hurtig reaktion og fritflydende kryds må sensorpæren og referenceforbindelsen ikke tørre ud. Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i ROSS' pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 810001. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld referencekammeret og dæk påfyldningshullet sikkert. Dæk sensorpæren og referenceforbindelsen med beskyttelseshætten, hylsteret eller opbevaringsflasken indeholdende et par dråber opbevaringsopløsning.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm x 95 mm L