Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Tyndt stilk glaskroppet kombination pH-elektrode
Beskrivelse
Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, hvilket går hånd i hånd med den fremragende stabilitet af dette referencesystem. Kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Nødvendige løsninger:
Opløsning til påfyldning af elektroder
- 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
- 810001 ROSS pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
- 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
- 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
- 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
- 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
- 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
- 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
- 810199 All-in-One ROSS pH-bufferkit inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS , 475 ml, pH-elektrode-renseløsning C, 30 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
- 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Genstande inkluderet med
- 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
- 12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Semi mikro spids |
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombination semi-mikro pH-elektrode, BNC-stik |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-meter, BNC-stik |
| Vis mere |