Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Kombinations pH-elektrode med glaskroppe
Artikelnummer. 10544973
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Artikelnummer. Konnektortyper
10544973 BNC (Vandtæt)
1 options
Artikelnummer. 10544973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8102BNUWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 DKK
    2723.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 196.75 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optag nøjagtige målinger af en række prøvetyper, inklusive opløsningsmidler, med Orion Glass Body pH-elektroder.
Thermo Scientific Orion ROSS Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i kemisk modstandsdygtige glaslegemer og er bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH > 12 eller pH < 2, fødevare- og kosmetikemulsioner, rent vand og gylle. Orion ROSS Ultra-genopfyldelige elektroder leveres med to års garanti.
Orion ROSS Ultra-elektroder tilbyder den bedste stabilitet og afdriftsfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, mens de stadig giver den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, der er synonymt med dette referencesystem. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver, ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
24 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kombinationselektrode af glaslegeme
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH-elektrode
Drift <0,002 pH/dag
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Inkluderer 60 ml flaske Orion ROSS elektrodefyldningsopløsning
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) Kabel 39,4 tommer
Længde (metrisk) kabel 1 m