Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombinations pH-elektrode med glaskroppe
Artikelnummer. p-4529992
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10615261
Brand: Thermo Scientific™ 8102BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optag nøjagtige målinger af en række prøvetyper, inklusive opløsningsmidler, med Thermo Scientific™ Orion™ glaslegeme pH-elektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i kemisk resistente glaslegemer og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, som går hånd i hånd med dette referencesystems fremragende stabilitet. Kompatibel med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination pH-elektrode, BNC-stik
Drift <0.002 pH/day
Type påfyldningsopløsning 3M KCl
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Inkluderer En 60 ml flaske Orion ROSS påfyldningsopløsning og tudhætte
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Opbevaringskrav Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i ROSS' pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 810001, eller standardopløsning til pH-elektroder, kat. nr. 910001. For forbedret elektrodeydelse, brug ROSS' pH-elektrodeopbevaringsopløsning. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld referencekammeret og dæk påfyldningshullet sikkert. Dæk sensorpæren og referenceforbindelsen med beskyttelseshætten, hylsteret eller opbevaringsflasken indeholdende et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39,37 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm