Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombinations pH-elektrode med glaskroppe
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i kemisk resistente glaslegemer og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, som går hånd i hånd med dette referencesystems fremragende stabilitet. Kompatibel med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombination pH-elektrode, BNC-stik |
| Drift | <0.002 pH/day |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-meter, BNC-stik |
| Inkluderer | En 60 ml flaske Orion ROSS påfyldningsopløsning og tudhætte |
| Vis mere |