Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombinations pH-elektrode med glaskroppe
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Genopfyldelige elektroder giver optimal nøjagtighed og stabilitet, samtidig med at de har de yderligere fordele ved et design med dobbelt kryds. De fås i kemisk resistente glaslegemer og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Funktioner:
- Virker i ekstreme tilfælde af prøver, der varierer fra hinanden med 50 °C eller mere
- Drift er mindre end 0,002 pH pr. dag, restandardisering er minimeret
- Generelle formål, toppræstation kombinationselektrode
- Dobbelt kryds
- TRIS kompatibel
- Vandtæt BNC stik
Inkluderer:
- En flaske 810007 fyldeopløsning
Kræver
- pH-buffere til kalibrering
- bægerglas, plast eller glas
- Magnetisk omrører eller Orion omrørersonde
- Destilleret eller deioniseret vand
Anbefalet til:
- Kvalitetskontrol (QC) og forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombination pH-elektrode, skruelåg-stik |
| Drift | <0.002 pH/day |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-måler, med separat kabel med skruelågstik |
| Inkluderer | En 60 ml flaske Orion ROSS påfyldningsopløsning og tudhætte |
| Vis mere |