Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runde hætteglas til kolorimetre og spektrofotometre
Artikelnummer. 11732178
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11732178
Brand: Thermo Scientific™ AC2V24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runde hætteglas med en række forskellige Orion™ kolorimetre og spektrofotometre, hver pakke indeholder 12 hætteglas
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runde hætteglas med en række forskellige Orion™ kolorimetre og spektrofotometre. De Orion™ AQUAfast 24 mm runde hætteglas kan bruges med Orion™ AQUAfast kolorimetrisk pulverpakke, tablet og flydende reagenser til måling af en række almindelige vand- og spildevandsparametre. Katalognummer AC2V24 indeholder 12 x 24 mm hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Runde hætteglas
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Mængde 12 Cs.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA)
Type Hætteglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.