missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Orientin, TRC

Artikelnummer. 30133475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133475 50 mg
30010856 25 mg
30009261 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO67490050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28608-75-5
Molekylær formel C21 H20 O11
Molekylvægt (g/mol) 448.38
Synonym Orientin (6CI,7CI,8CI), 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-β-D-Glucopyranosyl-3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, Luteolin 8-C-glucoside, Luteolin 8-C-β-D-glucopyranoside, Luteolin 8-C-β-glucopyranoside, Luteolin-8-C-glucoside, Luteolin-8-glucoside, Lutexin, Orientin (flavone)
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Orientin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formel vægt 448.1006
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.