Få mere at vide
Orientin 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orientin |
| CAS | 28608-75-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Orientin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H20 O11 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one |
| Vis mere |