Få mere at vide
Orientin 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322569
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322569 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322569 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15743000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orientin
CAS 28608-75-5
Analyt- eller komponentnavne Orientin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H20 O11
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 448.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 448.1006 g/mol