Få mere at vide
MedChemExpress Oridonin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.43 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 28957-04-2 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.86% |
| Opløselighed | DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | NSC-250682∣ Isodonol |
| Mål | Akt∣Bacterial |
| Vis mere |