Få mere at vide
MedChemExpress Oridonin
Artikelnummer. 16462336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16462336 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16462336 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0004
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 364.43 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.86%
Opløselighed DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym NSC-250682∣ Isodonol
Mål Akt∣Bacterial