Få mere at vide
Organophosphorus Pesticides Mixture 988 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Azinphos-methyl 200 μg/mL∣Demeton (O+S) 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL |