Få mere at vide
Organophosphorus Pesticides Mixture 665 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 24353-61-5, 10265-92-6, 950-37-8, 6923-22-4, 56-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |