Få mere at vide
Organophosphorus Pesticides Mixture 624 1000 μg/mL in Methyl tert Butyl Ether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Methamidophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 10265-92-6, 56-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Methamidophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | MTBE |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL |