Få mere at vide
Organophosphorus Pesticides Mixture 580 400 μg/mL in Acetone:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327326
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327326 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327326 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000580AH
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
CAS 961-11-5, 101-05-3, 1912-24-9, 86-50-0, 2921-88-2, 56-72-4
Analyt- eller komponentnavne (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone/Hexane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (EZ)-Tetrachlorvinphos 400 μg/mL∣Anilazine 400 μg/mL∣Atrazine 400 μg/mL∣Azinphos-methyl 400 μg/mL∣Chlorpyrifos 400 μg/mL∣Coumaphos 400 μg/mL∣Demeton (O+S) 400 μg/mL∣Diazinon 400 μg/mL∣Dichlorvos 400 μg/mL∣Dimethoate 400 μg/mL∣Disulfoton 400 μg/mL∣EPN 400 μg/mL∣Ethoprophos 400 μg/mL∣Famphur 400 μg/mL∣Fenchlorphos 400 μg/mL∣Fensulfothion 400 μg/mL∣Fenthion 400 μg/mL∣Malathion 400 μg/mL∣Merphos 400 μg/mL∣Mevinphos 400 μg/mL∣Monocrotophos 400 μg/mL∣Naled 400 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 400 μg/mL∣O,O-TEPP 400 μg/mL∣Parathion-ethyl 400 μg/mL∣Parathion-methyl 400 μg/mL∣Phorate 400 μg/mL∣Propazine 400 μg/mL∣Prothiophos 400 μg/mL∣Simazine 400 μg/mL∣Sulfotep 400 μg/mL∣Sulprofos 400 μg/mL∣Thionazin 400 μg/mL∣Trichloronate 400 μg/mL