Få mere at vide
Organophosphorous Pesticides Mixture 260 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |