Få mere at vide
Organometallisk oliestandard, 21-element, 300 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11430349 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430349 100 g 100g
11440349 50 g 50g
2 options
Artikelnummer. 11430349
Brand: SPEX Certiprep S21300Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag300 μg/g
Al300 μg/g
B300 μg/g
Ba300 μg/g
Ca300 μg/g
Cd300 μg/g
Cr300 μg/g
Cu300 μg/g
Fe300 μg/g
Mg300 μg/g
Mn300 μg/g
Mo300 μg/g
Na300 μg/g
Ni300 μg/g
P300 μg/g
Pb300 μg/g
Si300 μg/g
Sn300 μg/g
Ti300 μg/g
V300 μg/g
Zn300 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21 Element Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 100 g
Grad Olie
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Each component at 100μg/g (S21-100), 300μg/g (S21-300), 500μg/g (S21-500), or 900μg/g (S21-900) in Base Oil 75:
Aluminum
Barium
Boron
Cadmium
Calcium
Chromium
Copper
Iron
Lead
Magnesium
Manganese
Molybdenum
Nickel
Phosphorous
Silicon
Silver
Sodium
Tin
Titanium
Vanadium
Zinc
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug