Få mere at vide
Organometallisk oliestandard, 12-element, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11480339 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. 11480339
Brand: SPEX Certiprep S12500Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag500 μg/g
Al500 μg/g
Cr500 μg/g
Cu500 μg/g
Fe500 μg/g
Mg500 μg/g
Na500 μg/g
Ni500 μg/g
Pb500 μg/g
Si500 μg/g
Sn500 μg/g
Ti500 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12 Element Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 50 g
Grad Olie
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Each component at 100μg/g (S12-100), 300μg/g (S12-300), 500μg/g (S12-500), or 900μg/g (S12-900) in Base Oil 75:
Aluminum
Chromium
Copper
Iron
Lead
Magnesium
Nickel
Silicon
Silver
Sodium
Tin
Titanium
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug