Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 900 μg/g |
| Al | 900 μg/g |
| Cr | 900 μg/g |
| Cu | 900 μg/g |
| Fe | 900 μg/g |
| Mg | 900 μg/g |
| Na | 900 μg/g |
| Ni | 900 μg/g |
| Pb | 900 μg/g |
| Si | 900 μg/g |
| Sn | 900 μg/g |
| Ti | 900 μg/g |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12 Element Oil Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | With Certificate of Analysis. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Base Oil 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 50 g |
| Grad | Olie |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug