Få mere at vide
Organometallisk butyltinchloridblanding 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| CAS | 683-18-1, 1118-46-3, 1461-25-2, 1461-22-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dibutyltin-dichloride 2000 μg/mL∣n-Butyl-tin trichloride 2000 μg/mL∣Tetrabutyltin 2000 μg/mL∣Tributyltin Chloride 2000 μg/mL |