Få mere at vide
Corning™ Organoid tællesoftware til Corning™ Celletæller
Artikelnummer. 17707024 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
Corning™ Celletæller
Artikelnummer. 17707024
Brand: Corning™ 6749OC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nøjagtig– drevet af maskinlæring kunstig intelligens.
Organoid-tællesoftwaren leveres med en 0,2 mm, 20μ L, tællekammer og en alfanumerisk adgangskode. Denne softwareudvidelse aktiverer Corning™ Celletæller-operatører til at fange hurtige data fra 3D-cellekulturer baseret på strukturens morfologi. Resultaterne ses i den intuitive applikationsgrænseflade eller er eksternt tilgængelige ved at bruge cloud-login. Ubegrænset lagerplads.
  • Nøjagtig – drevet af maskinlæring kunstig intelligens
  • Multi-informativ – organoider pr. milliliter opløsning og overfladearealdata
  • Hurtig – tre sekunders analyse ved hjælp af cloud-baseret behandling
  • Omkostningseffektiv og alsidig – kompatibel med standard 0,1 mm tællekamre og 0,2 mm tællekamre. Ingen forbrugsvarer kræves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Software til celletælling
Til brug med (udstyr) Corning™ Celletæller
Inkluderer 0,2 mm, 20μ L, tællekammer og en alfanumerisk adgangskode