Få mere at vide
Organohalide Pesticide Mix 2 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| CAS | 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Løsningstype | Mixture |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Endrin 99.94 μg/mL∣gamma-HCH 99.94 μg/mL∣Aldrin 99.95 μg/mL∣Heptachlor 99.95 μg/mL∣Dieldrin 99.98 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Alachlor 100.02 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100.02 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100.05 μg/mL∣Methoxychlor 100.23 μg/mL |