Få mere at vide
Organochlorine Pesticides Mixture 637 500 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 500 μg/mL∣2,4'-DDE 500 μg/mL∣2,4'-DDT 500 μg/mL∣4,4'-DDD 500 μg/mL∣4,4'-DDE 500 μg/mL∣4,4'-DDT 500 μg/mL∣Aldrin 500 μg/mL∣alpha-Endosulfan 500 μg/mL∣alpha-HCH 500 μg/mL∣beta-Endosulfan 500 μg/mL∣beta-HCH 500 μg/mL∣delta-HCH 500 μg/mL∣Dieldrin 500 μg/mL∣Endrin 500 μg/mL∣gamma-HCH 500 μg/mL∣Heptachlor 500 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 500 μg/mL∣Hexachlorobenzene 500 μg/mL∣Isodrin 500 μg/mL∣Methoxychlor 500 μg/mL∣Mirex 500 μg/mL |