missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Organochlorine Pesticide Mixture 951 20-100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDE 20 μg/mL∣Aldrin 20 μg/mL∣alpha-Endosulfan 20 μg/mL∣alpha-HCH 20 μg/mL∣beta-HCH 20 μg/mL∣delta-HCH 20 μg/mL∣Dieldrin 20 μg/mL∣Endrin-aldehyde 20 μg/mL∣gamma-HCH 20 μg/mL∣Heptachlor 20 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 20 μg/mL∣Methoxychlor 20 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?