Få mere at vide
Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit
Artikelnummer. 12433461
Skift visning
Produkttype:
Organisk kemi kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12433461 Organisk kemi kit Hver
1 options
Artikelnummer. 12433461 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. 27BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3000.00 DKK
    2432.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 567.57 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ideelt organisk kemi-kit til brug i skoler, gymnasier og universiteter. Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit er perfekt til at introducere eleverne til de vigtigste teknikker inden for organisk kemi.
  • Den mest populære Quickfit™ indstillet til skoler, gymnasier og universiteter
  • Omfatter ni grundlæggende elementer af Quickfit™ glasvarer alle med størrelse 14/23 slebet glassamlinger for kompatibilitet
  • Tillader konstruktion af mindst 8 samlinger inklusive dampdestillation, tilbagesvaling med tilsætning og klargøring
  • Skala baseret på udgangsmateriale mængder op til 30g
  • Anbragt i en robust papkasse med skumgummiforing for at give sikker opbevaring og transport
  • Leveres med en CD-ROM, som indeholder praktiske detaljer om nogle typiske samlinger
Tekniske data
Inkluderer Pæreformet kolbe, Stillhead, Liebig-kondensator, Skruelågadapter, Modtageradapter, Luftlækage-/dampindtagsrør, Droptragt med GP Rotoflo hane, prop, termometer
Produkttype Organisk kemi kit