Få mere at vide
Org 27569, MedChemExpress
Beskrivelse
Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Org 27569 |
| CAS | 868273-06-7 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28ClN3O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 52.2 mg/mL (127.33 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C2=C1)NC(C(NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4)=O)=C2CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.95 |
| Formel vægt | 409.95 |
| Vis mere |