Få mere at vide
Org-26576, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436027 5 mg
16424556 100 mg
16413308 10 mg
16409846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16436027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101216
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Org-26576
CAS 1026791-61-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Formel vægt 204.23
Procent renhed 98.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation