Få mere at vide
Oregon Pesticidblanding 662 100x virkningsgrænse 100-200 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311700
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311700 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311700 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000662AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
CAS 57960-19-7, 122453-73-0, 68359-37-5, 52315-07-8, 1596-84-5, 62-73-7
Analyt- eller komponentnavne Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Acequinocyl 200 μg/mL∣Piperonyl butoxide 200 μg/mL