Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 6 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 600 μg/mL∣Chlorpyrifos 600 μg/mL∣Diazinon 600 μg/mL∣Dichlorvos 600 μg/mL∣Dimethoate 600 μg/mL∣Ethoprophos 600 μg/mL∣Malathion 600 μg/mL∣Naled 600 μg/mL∣Parathion-methyl 600 μg/mL∣Phosmet 600 μg/mL |