Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 4 600μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| CAS | 63-25-2, 1563-66-2, 500008-45-7, 74115-24-5, 1596-84-5, 72490-01-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Carbaryl 600 μg/mL∣Carbofuran 600 μg/mL∣Chlorantraniliprole 600 μg/mL∣Clofentezine 600 μg/mL∣Daminozide 600 μg/mL∣Fenoxycarb 600 μg/mL∣Imazalil 600 μg/mL∣Myclobutanil 600 μg/mL∣Paclobutrazol 600 μg/mL∣Propiconazole 600 μg/mL∣Propoxur 600 μg/mL∣Tebuconazole 600 μg/mL |