missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 3 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| CAS | 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 600 μg/mL∣Fipronil 600 μg/mL∣Flonicamid 600 μg/mL∣Hexythiazox 600 μg/mL∣Methiocarb 600 μg/mL∣Methomyl 600 μg/mL∣Oxamyl 600 μg/mL∣Pyridaben 600 μg/mL∣Thiacloprid 600 μg/mL∣Thiamethoxam 600 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?