Få mere at vide
Oregon pesticidblanding 3 600 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314520
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314520 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314520 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000233AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Flonicamid 593.9 μg/mL∣Pyridaben 593.9 μg/mL∣Fipronil 600.4 μg/mL∣Oxamyl 600.4 μg/mL∣Hexythiazox 600.8 μg/mL∣Methiocarb 600.8 μg/mL∣Aldicarb 602.6 μg/mL∣Methomyl 604.3 μg/mL∣Thiacloprid 604.3 μg/mL∣Thiamethoxam 610.4 μg/mL